Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
258-490-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
164-166 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
InChI key
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?