Merck
D105805
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-methyl-furan
97%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-5-methylfuran, 2-Methyl-4,5-dihydrofuran, 4,5-Dihydro-2-methylfuran, 4,5-Dihydrosylvan, 5-Methyl-2,3-dihydrofuran
Größe auswählen
5 G
€ 199,00
25 G
€ 657,00
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 199,00
25 G
€ 657,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
Beilstein:
103487
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 199,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
Dichte
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CCCO1
InChI
1S/C5H8O/c1-5-3-2-4-6-5/h3H,2,4H2,1H3
InChIKey
BGCWDXXJMUHZHE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)