Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,10 € 56,32 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 466,00 € 349,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1610
Assay:
90%
Form:
liquid
€ 56,32
Listenpreis€ 75,10Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
103 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OCCC=C1
InChI
1S/C5H6O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1,3H,2,4H2
InChI key
QBDAFARLDLCWAT-UHFFFAOYSA-N
General description
Enantioselective conjugate addition of Grignard reagents to 5,6-dihydro-2H-pyran-2-one catalyzed by a chiral phosphine-copper iodide catalyst has been reported.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, 90% | description 97% | description 98% | description 90% |
| assay 90% | assay 97% | assay 98% | assay 90% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 103 °C/10 mmHg (lit.) | bp 125 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 102-103 °C/20 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| density 1.139 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.209 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.397 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.197 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.483 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.53 (lit.) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?