Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-610-0
Beilstein/REAXYS Number:
6130687
MDL number:
Assay:
99%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D −19.5°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n
bp
56-58 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Application
Optically active starting material
Methyl (R)-3-hydroxybutyrate may be used in the preparation of (R)-(-)-3-hydroxybutanoic acid and poly-(R)-(-)-3-hydroxybutyrate.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?