Merck
CLS7995300
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 300 mm
Synonym(e):
Corning® 7995
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
case of 2
pack of 2
Hersteller/Markenname
Corning 7995-300
ID × L
35 mm × 300 mm
Kappendurchm.
54 mm
cap thread
45
Farbe
clear
Kapazität
200 mL
Eignung
suitable for (for use in hybridization chambers)
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung in Rolleninkubatoren. Graduiert, mit Schraubdeckel, Gewinde GL45. Lieferbar in drei verschiedenen Längen. Ersatzdeckel und Dichtungen finden Sie auf Seite T443.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.