CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
Synonym(e):
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
short
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Corning 4720-500
Kapazität
500 mL
Kolben AD × H
102 mm × 135 mm
Olive AD × L
13 mm × 220 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)