CLS3606015C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 15 mL, porosity 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 36060
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 36060-15C
Kapazität
15 mL
Scheibendurchm.
20 mm
Porengröße
40-60 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)