136301
2-Chlorchinoxalin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
bp
100 °C/1.4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
SMILES String
Clc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-8-5-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-5H
InChIKey
BYHVGQHIAFURIL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves