Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,90 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
81-83 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
InChI key
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay 97% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) | mp 81-83 °C (lit.) |
| form powder | form crystalline | form crystalline | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,7-Dichlorchinolin
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?