Merck
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chlorethylethylether
99%
Synonym(e):
2-Chlordiethylether
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2OCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.57
Beilstein:
1731361
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
Dichte
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
InChIKey
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)