Merck
241628
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan
97%
Synonym(e):
Dichlor-triethylendioxid, ‘Triglykoldichlorid’
Größe auswählen
100 G
€ 68,90
500 G
€ 200,00
€ 68,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 68,90
500 G
€ 200,00
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2OCH2CH2OCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.06
Beilstein:
506177
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 68,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChIKey
AGYUOJIYYGGHKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,2-bis(2-chloroethoxy)ethane was used in the synthesis of 1,1′-[1,2-ethanediylbis(oxy-1,2-ethanediyl)]bis[3-methyl-1H-imidazolium-1-yl] chloride[1].
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mercury (II) partitioning from aqueous solutions with a new, hydrophobic ethylene-glycol functionalized bis-imidazolium ionic liquid.
Green Chemistry, 5(2), 129-135 (2003)