Fortfahren mit
35660
Bis-(2-chlorethyl)-ether
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Dichlor-diethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(ClCH2CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-870-1
Beilstein/REAXYS Number:
605317
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
grade
puriss.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.456 (lit.), n20/D 1.457
bp
65-67 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(2-chloroethyl) ether is a chemical intermediate.[1] 2-Chloroethyl β-D-glucosiduronic acid is the major metabolite of bis(2-chloroethyl)ether.[2]
Application
Bis(2-chloroethyl) ether may be used as a solvent and soil fumigant.[1] It may be used in the preparation of macrocyclic polyethers, dibenzo-18-crown-6 polyether and dicyclohexyl-18-crown-6 polyether.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.01678C4113448498
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.456 (lit.), n20/D 1.457
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
refractive index
-
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
−47 °C (lit.)
mp
-51.9 °C
mp
−47 °C (lit.)
mp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis-(2-chlorethyl)-ether
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thiodiglycolic acid: a major metabolite of bis(2-chloroethyl)ether.
R D Lingg et al.
Toxicology and applied pharmacology, 47(1), 23-34 (1979-01-01)
Macrocyclic Polyethers: Dibenzo-18-crown-6 Polyether and Dicyclohexyl-18-crown-6 Polyether.
Pedersen CJ.
Organic Syntheses, 66-66 (1972)
R D Lingg et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 11(2), 173-183 (1982-01-01)
Male rats were given single peroral doses of bis(1-14C-2-chloroethyl)ether ([1-14C]BCEE) (40 mg/kg) and of bis(1-14C-2-chloroisopropyl)ether ([1-14C]BCIE) (90 mg/kg). Excretion of 14CO2 and urinary 14C was followed for 48 hr. The time required to eliminate one half of the dose was
Global Trade Item Number
SKUGTIN
35660-50ML04061831812350
35660-250ML04061837014802
35660-1L04061837014796