Wichtige Dokumente
242349
2-Chlorethylmethylether
98%
Synonym(e):
2-Methoxyethylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChIKey
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?