Fortfahren mit
92176
3,4,5-Trimethoxybenzylchlorid
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
5-(Chlormethyl)-pyrogallol-trimethylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 386,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-330-9
Beilstein/REAXYS Number:
911181
MDL number:
Assay:
≥98.0% (AT)
Form:
crystals
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
crystals
mp
60-63 °C
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCl)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13ClO3/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
InChI key
XXRUQNNAKXZSOS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13799536580D135550
description
≥98.0% (AT)
description
98%
description
≥98.0% (GC)
description
99%
assay
≥98.0% (AT)
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
solubility
methanol: 0.1 g/mL, clear
solubility
-
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
chunks
form
-
form
solid
mp
60-63 °C
mp
43-47 °C (lit.)
mp
-
mp
50-57 °C (lit.)
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)