Merck
C103403
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexenylacetonitril
92%
Synonym(e):
1-Cyclohexen-1-acetonitril
Größe auswählen
10 G
€ 76,90
€ 76,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 76,90
About This Item
Lineare Formel:
C6H9CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 76,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
92%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
144 °C/90 mmHg (lit.)
Dichte
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
InChIKey
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
remainder cyclohexylideneacetonitrile
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)