219533
1-Nitro-1-cyclohexen
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
66-68 °C/1.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h4H,1-3,5H2
InChIKey
DJBRXNRKYAWTBL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup