BR781310
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, colorless tube, individual, attached flat cap
Synonym(e):
PCR, PCR Tubes, Tubes
Größe auswählen
€ 55,10
Größe auswählen
About This Item
€ 55,10
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
Beschreibung
thin-walled
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
individual, attached flat cap
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781310
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)