Merck
Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
Synonym(e):
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
Größe auswählen
1000 EA
€ 113,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
€ 113,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103037
NACRES:
NB.22
€ 113,00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
graduations: no
Verpackung
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
Hersteller/Markenname
Greiner 682201
Methode(n)
PCR: suitable
Kappendurchm.
8.1 mm
Kapazität
0.5 mL
Durchmesser
7.2 mm
Eignung
suitable for (PCR applications)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)