Merck
BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
Synonym(e):
Accessories, Mini cooler, PCR
Größe auswählen
2 EA
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 130,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
NACRES:
NB.51
€ 130,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781260
Methode(n)
PCR: suitable
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For protecting samples from warming. The mini PCR cooler keeps samples at 4 °C for approx. 3 hours. The insulating gel changes from violet to pink at 7 °C. Suitable for 0.2 mL single vessels, 8-strips, 12-strips as well as 96-well PCR plates.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2