Merck
BR114930
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Synonym(e):
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
Größe auswählen
1 EA
€ 112,00
€ 112,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 112,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
NACRES:
NB.22
€ 112,00
Check Cart for Availability
Materialien
PC
Beschreibung
bench temp.maintained 0°C time 60 min.
Leistungsmerkmale
for 12 tubes
Hersteller/Markenname
BRAND 114930
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)