Merck
BR759241
BRAND® cap for UV-cuvette micro
yellow
Synonym(e):
Accessories, Caps, Cuvettes, UV-Cuvettes
Größe auswählen
100 EA
€ 14,20
€ 14,20
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 14,20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
SB.32
€ 14,20
Check Cart for Availability
Materialien
PE
polyethylene
yellow
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 759241
Allgemeine Beschreibung
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20 °C.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)