BR701370
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
Synonym(e):
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
Größe auswählen
€ 179,00
Größe auswählen
About This Item
€ 179,00
Empfohlene Produkte
Materialien
film (PP/PE-HD)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
piercable
self-adhesive
Verpackung
pack of 50 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 701370
Eignung
suitable for (for automation)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Pierceability
- Adhesive-free zones for contamination-free tasks
- Tight seal for minimizing evaporation
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)