Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
BRAND
®
sealing film for microplates
Products
Produktkategorie
sealing films and foils (10)
Merkmal
Hersteller
Farbe
Packungsgröße
Sterilität
Produkte filtern
Showing 1-10 of 10
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
BR701365
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR781390
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (PCR), polypropylene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701364
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, gas permeable, suitable for (for cell and tissue culture)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701372
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for luminescence measurement), vinyl
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701371
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for storage/fluorescence measurement), vinyl
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR781381
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for cold storage), aluminum
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701370
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for (for automation), polypropylene
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701374
BRAND
®
sealing film for microplates,
self-adhesive, suitable for storage, vinyl (with pre-pierced zone)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701377
BRAND
®
sealing film for microplates,
suitable for PCR, storage, aluminum film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
BR701376
BRAND
®
sealing film for microplates,
suitable for PCR, storage, PET film, DMSO/solvent resistant, operating temperature (-80)—120 °C, pack of 100 ea