Fortfahren mit
BR6749
Discharge valve for Dispensette® S
1 and 2 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
Synonym(e):
Dispensette S accessories, Dispensette S valve, Dispensette discarge valve
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Material:
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
€ 31,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
manufacturer/tradename
BRAND 6749
packaging
1 ea of
capacity
1 and 2 mL
General description
Discharge Valve
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR6727BR6728BR6732
description
1 and 2 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
description
5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
description
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
description
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, valve marking with ′Pt-Ir′
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
material
-
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
packaging
1 ea of
capacity
1 and 2 mL
capacity
5 and 10 mL
capacity
25, 50 and 100 mL
capacity
10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 6749
manufacturer/tradename
BRAND 6727
manufacturer/tradename
BRAND 6728
manufacturer/tradename
BRAND 6732
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)