Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 55,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
€ 55,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
BRAND 6732
packaging
1 ea of
capacity
10 mL
General description
Discharge Valve
Legal Information
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, valve marking with ′Pt-Ir′ | description 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking | description 25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking | description Organic, 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG" |
| manufacturer/tradename BRAND 6732 | manufacturer/tradename BRAND 6727 | manufacturer/tradename BRAND 6728 | manufacturer/tradename BRAND 6729 |
| packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging 1 ea of |
| capacity 10 mL | capacity 5 and 10 mL | capacity 25, 50 and 100 mL | capacity 5 and 10 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Discharge valve for Dispensette® S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?