Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 31,10 |
Über diesen Artikel
€ 31,10
material
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
manufacturer/tradename
BRAND 6727
packaging
1 ea of
capacity
5 and 10 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking | description Organic, 5 and 10 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum), valve marking with "ORG" | description Trace Analysis, 10 mL, Tantalum spring, valve marking with ′Ta′ | description 1 and 2 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking |
| material (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium) | material (PFA/Boro 3.3/ceramic/tantalum) | material - | material (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium) |
| capacity 5 and 10 mL | capacity 5 and 10 mL | capacity 10 mL | capacity 1 and 2 mL |
| manufacturer/tradename BRAND 6727 | manufacturer/tradename BRAND 6729 | manufacturer/tradename BRAND 6733 | manufacturer/tradename BRAND 6749 |
| packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging 1 ea of | packaging 1 ea of |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Discharge valve for Dispensette® S
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?