Merck
BR6728
Discharge valve for Dispensette® S
25, 50 and 100 mL, (PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium), no valve marking
Größe auswählen
1 EA
€ 37,10
€ 37,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 37,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 37,10
Check Cart for Availability
Materialien
(PFA/Boro 3.3/ceramic/platinum-iridium)
Hersteller/Markenname
BRAND 6728
Verpackung
1 ea of
Kapazität
25, 50 and 100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Discharge Valve
Rechtliche Hinweise
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)