Merck
BR61820
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 80 mL
Synonym(e):
Jars
Größe auswählen
10 EA
€ 29,00
€ 29,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 29,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 29,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 61820
Kapazität
80 mL
Durchm. × H
75 mm × 30 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)