BR43205
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
Synonym(e):
Gay-Lussac
Größe auswählen
€ 59,40
Größe auswählen
About This Item
€ 59,40
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Verbindung
joint ST/NS neck10/19
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 43205
Kapazität
5 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.