BR155542
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 80 mm × 23 mm, square
Synonym(e):
Dishes, Weighing dishes
Größe auswählen
€ 67,90
Größe auswählen
About This Item
€ 67,90
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
square
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 155542
L × B × H
80 mm × 80 mm × 23 mm
Schale L × B
80 mm × 80 mm
Volumen
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)