BR143364
BRAND® tubing
I.D. 10, O.D. 15, W 2.5 mm
Synonym(e):
Tubing
Größe auswählen
€ 302,00
Größe auswählen
About This Item
€ 302,00
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
BRAND 143364
ID
10
Länge
25 m
AD
15
Breite
2.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)