BR143357
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 7, W 1.5 mm
Synonym(e):
Tubing
Größe auswählen
€ 92,50
Größe auswählen
About This Item
€ 92,50
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
BRAND 143357
ID
4
Länge
25 m
AD
7
Breite
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)