Fortfahren mit
CLS4558
Corning® 50-ml-Zentrifugenröhrchen
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, universal rack packed, sterile, natural, 25/universal rack, 300/cs
Synonym(e):
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
cap (CentriStar), clear tube, conical bottom tube, polypropylene
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 25, case of 300
Parameter:
15500 × g max. RCF
Feature:
RCF 15500 × g, RCF 17,000 × g, RNase and DNase free, disposable, graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL, self-standing: no
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (CentriStar), clear tube, conical bottom tube, polypropylene
sterility
sterile
feature
RCF 15500 × g, RCF 17,000 × g, RNase and DNase free, disposable, graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL, self-standing: no
packaging
pack of 25, case of 300
manufacturer/tradename
Corning 4558
parameter
15500 × g max. RCF
O.D. × L
29.1 mm × 114.4 mm
cap diam.
35.2 mm , approx.
capacity
50 mL
color
natural
General description
Corning® 50-ml-Einweg-Zentrifugenröhrchen sind als durchsichtige Polyethylenterephthalat(PET)-Röhrchen mit herkömmlicher Stopfen-Verschlusskappe oder mit den neuen CentriStar Verschlüssen erhältlich.
Die CentriStar-Kappe hat einen leicht zu öffnen und verschließenden Verschluss und bietet fortschrittliche Ergonomik mit breiteren Rändeln und abgerundeter Kante. Alle Röhrchen kommen in verschiedenen Packungsoptionen.
  • Steril, zertifiziert nichtpyrogen und DNase-/RNase-frei
  • Schwarz gedruckte Skaleneinteilung und großer weißer Markierungspunkt
Universal rack indicates that the rack fits both 15 mL and 50 mL tubes.
Legal Information
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS430290CLS430829CLS431472
description
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, universal rack packed, sterile, natural, 25/universal rack, 300/cs
description
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
description
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
description
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical tube w/ no cap, bulk packed, sterile, natural, 500/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
parameter
15500 × g max. RCF
parameter
15500 × g max. RCF
parameter
17000 × g max. RCF
parameter
12000 × g max. RCF
manufacturer/tradename
Corning 4558
manufacturer/tradename
Corning 430290
manufacturer/tradename
Corning 430829
manufacturer/tradename
Corning 431472
material
cap (CentriStar), conical bottom tube, clear tube, polypropylene
material
cap (plugseal), conical bottom tube, polypropylene
material
cap (CentriStar), conical bottom tube, polypropylene
material
conical bottom tube, polypropylene
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
feature
RCF 15500 × g, RNase and DNase free, graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL, RCF 17,000 × g, self-standing: no, disposable
feature
RCF 15500 × g, disposable, graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL, self-standing: no
feature
RCF 17000 × g, disposable, graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL, self-standing: no
feature
RCF 12000 × g, disposable, graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL, self-standing: no
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)