Wichtige Dokumente
B11702
Benzoxazol
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 8
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-30 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2ocnc2c1
InChI
1S/C7H5NO/c1-2-4-7-6(3-1)8-5-9-7/h1-5H
InChIKey
BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)