230138
Oxazol
98%
Synonym(e):
1,3-Oxazole, 3-Azafuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
69-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87-−84 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1cocn1
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
InChIKey
ZCQWOFVYLHDMMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup