Merck
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
Größe auswählen
1 G
€ 270,00
€ 270,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 270,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23NO5
Molekulargewicht:
417.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 270,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
171-176 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChIKey
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
Anwendung
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)