Merck
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
Größe auswählen
1 G
€ 261,00
€ 261,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 261,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H20N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 261,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
InChIKey
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)