Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.20
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder or crystals
availability
available only in USA
storage temp.
−20°C
SMILES string
n1ncnnc1c2ccc(cc2)CC(=O)O
InChI
1S/C10H8N4O2/c15-9(16)5-7-1-3-8(4-2-7)10-13-11-6-12-14-10/h1-4,6H,5H2,(H,15,16)
InChI key
SLJKKTFIAUAYGR-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrazine-acid demonstrates exceptionally fast cycloaddition kinetics with trans-cyclooctene (TCO) as the dienophile (up to 30,000 M-1 s-1). These have been the fastest kinetics reported for a bio orthogonal reaction. The chemical stability of tetrazines is substantially lower compared to methyltetrazines, thus requiring more careful selection of reagents and conditions for chemical transformation. However, tetrazine chemistry is still in an acceptable range for many applications.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description for synthesis | description ≥95% |
| form powder or crystals | form crystals | form liquid | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| availability available only in USA | availability - | availability - | availability - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?