Fortfahren mit
403547
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazin
96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
form
solid
manufacturer/tradename
ECACC
mp
225 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nnc(nn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C12H8N6/c1-3-7-13-9(5-1)11-15-17-12(18-16-11)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
InChI key
JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine (DPTZ) undergoes solvothermal reaction with CuSO4.6H2O and Cu(Ac)2.H2O to afford copper containing coordination polymers. It reacts with enamine derivative of morpholine and 5-,6-,7- and 8-membered cyclic ketones to afford pyridazine derivatives.
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine undergoes solid-state reaction with fullerene C60 by high-speed vibration milling technique. It acts as electron-deficient diene in the inverse electron demand Diels Alder reaction.
Application
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the following studies:
  • Preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis.
  • Synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex.
  • Synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)