Wichtige Dokumente
A7413
Alloxan Monohydrat
98%
Synonym(e):
2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidintetron, 2,4,5,6-Tetraoxypyrimidin, 5,6-Dioxyuracil
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
255 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: may be hazy yellow
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1
InChI
1S/C4H2N2O4.H2O/c7-1-2(8)5-4(10)6-3(1)9;/h(H2,5,6,8,9,10);1H2
InChIKey
DSXMTJRUNLATRP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To produce the purple dye murexide.
- In the synthesis of flavins via condensation with 1,2-diamines.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)