Merck
A63805
Sigma-Aldrich
Cyclopropanemethylamin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
Aminomethyl-cyclopropan -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
C3H5CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.58
Beilstein:
3906936
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
200 °C (lit.)
SMILES String
Cl[H].NCC1CC1
InChI
1S/C4H9N.ClH/c5-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
InChIKey
HXSNGAHNYZBZTH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)