Merck
96835
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
N,N′-Di-Cbz-L-lysin, Nα,Nε-Di-Z-L-lysin
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.45
Beilstein:
1897206
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
[H][C@@](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChIKey
BLZXFNUZFTZCFD-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)