Unfortunately, the maximum solubility concentration in chlorobenzene is not determined.
Wichtige Dokumente
932418
Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine]
Synonym(e):
PTAA, Poly[[(2,4,6-trimethylphenyl)imino][1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl]
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
μh ≈ 10-2 to 10−3 cm2 V−1 s−1
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 20,000-100,000 by GPC
Löslichkeit
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
388 nm±5 nm in dichloromethane
Fluoreszenz
λex 414-434 nm in dichloromethane
Energie der Orbitale
HOMO 5.3 eV
LUMO 2.3 eV
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the maximum solubility of PTAA in chlorobenzene