Merck
684449
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl C61 Buttersäuremethylester
>99.5%
Synonym(e):
1-[3-(Methoxycarbonyl)-propyl]-1-phenyl[6.6]C61, 3′H-Cyclopropa[1,9] [5,6]fulleren-C60-Ih-3′-buttersäure-3′-phenyl-methylester, PCBM, [60]PCBM
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C72H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
910.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
functionalized fullerene
Assay
>99.5%
Form
solid
Energie der Orbitale
HOMO 6.1 eV 
LUMO 3.7 eV 
Halbleitereigenschaften
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
SMILES String
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-59-52-40-32-23-14-12-13-15-18(14)27-34(32)42-43-35(27)33-24(15)26-22-17(13)20-19-16(12)21-25(23)38(40)46-44-30(21)28(19)36-37-29(20)31(22)45-47-39(26)41(33)53-55(43)64(63(66)54(42)52)67-60(53)58(47)62-51(45)49(37)56-48(36)50(44)61(57(46)59)68(71)65(56)69(62)72(67,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChIKey
MCEWYIDBDVPMES-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(6,6)-Phenyl C61 -Buttersäuremethylester ((60) PCBM) ist ein Methanofulleren, das in organischen Molekülen eine bessere Diffusion aufweist als Fullerene (C60). Es weist eine hohe Elektronenmobilität auf, wodurch es in wichtigen elektrochemischen Anwendungen als Elektronenakzeptor verwendet werden kann.
(6,6)-Phenyl C61 -Buttersäuremethylester ([60]PCBM) ist ein Methanofulleren, das in organischen Molekülen eine bessere Diffusion aufweist als Fullerene (C60). Es weist eine hohe Elektronenmobilität auf, wodurch es in wichtigen elektrochemischen Anwendungen als Elektronenakzeptor verwendet werden kann.
Anwendung
(60)PCBM ist ein n-dotierter Halbleiter, der als kostengünstiges Elektronentransportmaterial mit großer Oberfläche in verschiedenen energiebasierten Anwendungen wie der organischen Photovoltaik, Perowskit-Solarzellen, Feldeffekttransistoren und Fototdetektoren eingesetzt wird.
[60]PCBM ist ein n-dotierter Halbleiter mit geringen Kosten und großer Oberfläche. Er wird als Elektronentransportmaterial in verschiedenen energiebasierten Anwendungen wie der organischen Photovoltaik, Perowskit-Solarzellen, Feldeffekttransistoren und Fototdetektoren eingesetzt
Löslicher organischer n-Kanal-Halbleiter. Zur Verwendung als n-leitende Schicht in der Kunststoffelektronik, insbesondere OFETs mit Bulk-Heteroübergang und Photovoltaikzellen (PVs).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Organic Single-Crystalline Donor-Acceptor Heterojunctions with Ambipolar Band-Like Charge Transport for Photovoltaics.
Zhao X, et al.
Advanced Materials Interfaces, 530(24), 1800336-1800336 (2018)
Field-effect transistor structures on the basis of poly (3-hexylthiophene), fullerene derivatives (60) PCBM,(70) PCBM, and nickel nanoparticles.
Aleshin N, et al.
Physics of the Solid State, 58(9), 1882-1890 (2016)
Independent control of open-circuit voltage of organic solar cells by changing film thickness of MoO3 buffer layer
Kinoshita, Y.; Takenaka, R.; Murata, H.
Applied Physics Letters, 92, 243309-243309 (2008)
Efficient and highly air stable planar inverted Perovskite solar cells with reduced Graphene oxide doped PCBM electron transporting layer.
Kakavelakis G, et al.
Advanced Energy Materials, 7(7), 1602120-1602120 (2017)
Improving the photo current of the (60) PCBM/P3HT photodetector device by using wavelength-matched photonic crystals.
Li S, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(8), 1500-1504 (2014)
Artikel
Progress in bulk heterojunction photodiodes since 1995 has improved device performance and widened research scope.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available with PCBM library & properties.
Find various photovoltaic and bioscience-based applications of fullerenes.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Alle anzeigen