Wichtige Dokumente
931608
[3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolylidene]silver chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)