Merck
930350
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Synonym(e):
TEM grids
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid, grid size 200 mesh, box of 50
Materialien
carbon film
copper grid
Beschreibung
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
Verpackung
box of 50
Größe des Netzaufdrucks
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)