Wichtige Dokumente
924091
Alkyne-a-TCO
≥95%
Synonym(e):
(R,E)-1-(2-(Prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)cyclooct-4-en-1-ol, 5-ax-Hydroxy-5-eq-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethyl)-trans-cyclooctene, Clickable axial 5-hydroxy-trans-cyclooctene
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Farbe
colorless
Funktionelle Gruppe
(Alkyne)
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Other new a-TCOs:
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)