Merck
909084
Sigma-Aldrich
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone
≥99%
Größe auswählen
5 G
€ 267,00
€ 267,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 267,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
43211915
NACRES:
NA.23
€ 267,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99%
Form
liquid
Enthält
3000 ppm MEHQ as stabilizer
Farbe
clearoily
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(c1cc(c(cc1)C(=O)c2ccccc2)O)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C17H14O4/c1-11(2)17(20)21-13-8-9-14(15(18)10-13)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,18H,1H2,2H3
InChIKey
IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Methacryloxy-2-hydroxybenzophenone is a UV absorber that can be used in ophthamic and optical applications.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)