Fortfahren mit
409472
N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamid
99%, contains MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
N,N-Dimethylaminopropylmethacrylamid, N-[3-(N ,N -Dimethylamino)propyl]methacrylamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2C=C(CH3)CONH(CH2)3N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
226-002-3
MDL number:
€ 56,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
contains: ~650ppm MEHQ as inhibitor
assay
99%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
134 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCNC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C9H18N2O/c1-8(2)9(12)10-6-5-7-11(3)4/h1,5-7H2,2-4H3,(H,10,12)
InChI key
GDFCSMCGLZFNFY-UHFFFAOYSA-N
General description
N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamid (DMAPMA) ist ein wasserlösliches Methacrylamidmonomer. Es ist sehr reaktiv und kann radikalische Polymerisations- und Vernetzungsreaktionen durchlaufen. Die Gegenwart einer Methylaminogruppe (-N(CH3)2) sorgt für pH- Reaktivität und Hydrophilität der resultierenden Polymere. Dieses vielseitige Monomer kann für Arzneimittelabgabesysteme, Gentransfer, responsive Materialien, biokompatible Beschichtungen, Klebstoffe und Biomedizintechnik verwendet werden.
Application
  • Glucose-containing diblock polycations exhibit molecular weight, charge, and cell-type dependence for pDNA delivery.: Im Rahmen dieser Studie wird die Verwendung von glukosehaltigen Diblockpolykationen , einschließlich N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamid, in pDNA-Abgabesystemen untersucht. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Effizienz der pDNA-Abgabe vom Molekulargewicht und der Ladung der Polykationen sowie vom Typ der verwendeten Zelle beeinflusst wird. Dies unterstreicht das Potenzial von maßgeschneiderten Anwendungen zur Genabgabe in verschiedenen Zelltypen und unterstreicht die Rolle von N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamid bei der Erstellung biokompatibler und wirksamer Abgabevektoren (Wu et al., 2014).
N-[3-(Dimethylamino)propyl]methacrylamid kann verwendet werden:
  • als Monomer zur Synthese selbstheilender, pH-reaktiver P(DMAPMA-stat-DAA)-Hydrogele für Anwendungen bei der Arzneimittelabgabe
  • als kationisches Monomer zur Entwicklung eines Gentransfervektors aufgrund seiner Fähigkeit, einen Komplex mit Nukleinsäuren zu bilden und deren intrazelluläre Freisetzung zu erleichtern
  • zur Herstellung von Eisenoxid-Nanopartikelformulierungen für den 3D-Druck. Diese Eisentinten werden zum Drucken von magnetischen Produkten, MRT-Kontrastmitteln für die biologische Bildgebung und für Systeme zur zielgerichteten Arzneimittelabgabe verwendet.
  • zur Herstellung eines ungiftigen synthetischen Flockungsmittels zur Gewinnung von Mikroalgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
415650408972799106
description
99%, contains MEHQ as inhibitor
description
95%
description
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
99% (GC)
assay
99%
assay
95%
assay
95%
assay
99% (GC)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.002 g/mL (predicted)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
form
viscous liquid
form
liquid
form
-
form
powder
bp
134 °C/2 mmHg (lit.)
bp
167 °C (lit.)
bp
199 °C (lit.)
bp
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
264.2 °F - closed cup
flash_point_c
129 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf