Wichtige Dokumente
923206
trans-(-)-limonene oxide
≥95%
Synonym(e):
(1R,4S,6S)-4-isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.467
Dichte
0.920 g/mL
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
O1[C@]2([C@@H]1C[C@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m0/s1
InChIKey
CCEFMUBVSUDRLG-LPEHRKFASA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)